Citronellic acid ≥94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22862.14
B22862.22
B22862.36
B22862.14EA
400
PLN
B22862.14
B22862.22
B22862.36
Citronellic acid ≥94%
Citronellic acid
Purity: 94%
CAS No.: 502-47-6
Molecular Formula: C10H18O2
Formula Weight: 170.25
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₈O₂ Temp. Wrzenia: 121…122 °C (1 mmHg) Gęstość: 0,923 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002728 Numer CAS: 502-47-6 Numer WE (dawny EINECS): 207-939-7 ADR: 6.1,III |