(1-Propynyl)tributyltin 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Tributyl(1-propynyl)tin
L20201.03
L20201.06
L20201.03EA
479
PLN
L20201.03
L20201.06
(1-Propynyl)tributyltin 96%
(1-Propynyl)tributyltin
Purity: 96%
CAS No.: 64099-82-7
Molecular Formula: C15H30Sn
Formula Weight: 329.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₁₅H₃₀Sn MW: 329.12 g/mol Temp. Wrzenia: 277 °C Gęstość: 1.082 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD01863650 Numer CAS: 64099-82-7 ADR: 6.1 II |