D-Phenylalaninol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
D-Penylalaninol, D(+)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
L09697.03
L09697.MD
L09697.03EA
302
PLN
L09697.03
L09697.MD
D-Phenylalaninol ≥98%
D-Phenylalaninol
Purity: 98%
CAS No.: 5267-64-1
Molecular Formula: C9H13NO
Formula Weight: 151.21
Melting Point: 89-94°
Beilstein Reference: 4665408
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00064298
Formuła:
C₉H₁₃NO Temp. topnienia: 89…94 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064298 Numer CAS: 5267-64-1 Numer WE (dawny EINECS): 226-086-1 Jednostka: 3259 ADR: 8,III |