3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-(3-Bromo-5-fluorophenyl)ethanone
H62977.03
H62977.06
H62977.03EA
1060
PLN
H62977.03
H62977.06
3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone 96%
3'-Bromo-5'-fluoroacetophenone
Purity: 96%
CAS No.: 105515-20-6
Molecular Formula: C8H6BrFO
Formula Weight: 217.04
Physical Form: Solid
Formuła:
C₈H₆BrFO MW: 217.04 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD11847746 Numer CAS: 105515-20-6 |