2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-(2-Bromo-6-fluorophenyl)ethanone
H62361.03
H62361.06
H62361.03EA
1850
PLN
H62361.03
H62361.06
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone 96%
2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone
Purity: 96%
CAS No.: 928715-37-1
Molecular Formula: C8H6BrFO
Formula Weight: 217.04
Physical Form: Solid
Formuła:
C₈H₆BrFO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD13193629 Numer CAS: 928715-37-1 |