Drukuj
tert-Butylacetyl chloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,3-Dimethylbutyryl chloride
107790500 107792500 107790100
ACRO107790500EA 472 PLN
ACRO107790500 ACRO107792500 ACRO107790100
tert-Butylacetyl chloride 99%
tert-Butylacetyl chloride
Formuła: C₆H₁₁ClO
Temp. Wrzenia: 127…129 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,96 g/cm³
Temp. Zapłonu: 21 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000737
Numer CAS: 7065-46-5
Numer WE (dawny EINECS): 230-356-4
Jednostka: 2924
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥98.5 %
Titration RCOOH ≤1 %
pH 3.8 to 7.6 (Ph. Eur.(c=1, about 55°C))
Arsenic (As) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Sulfur dioxide (SO2) ≤40 ppm