Drukuj
2-Methylbutyryl chloride ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: DL-2-Methylbutyryl chloride
B22599.06 B22599.14 B22599.22
B22599.06EA 358 PLN
B22599.06 B22599.14 B22599.22
2-Methylbutyryl chloride ≥99%
2-Methylbutyryl chloride
Purity: 99% CAS No.: 57526-28-0 Molecular Formula: C5H9ClO Formula Weight: 120.58 Flash Point: 20°(68°F) Refractive Index: 1.4180 Boiling Point: 116-117° UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00041726
Formuła: C₅H₉ClO
Temp. Wrzenia: 116…117 °C
Gęstość: 0,98
Temp. Zapłonu: 20 °C (68 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041726
Numer CAS: 57526-28-0
Numer WE (dawny EINECS): 260-787-3
ADR: 3,II