Drukuj
2-Methylbutyryl chloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: DL-2-Methylbutyryl chloride
414150250 414151000 414150050
ACRO414150250EA 564 PLN
ACRO414150250 ACRO414151000 ACRO414150050
2-Methylbutyryl chloride 98%
2-Methylbutyryl chloride
Formuła: C₅H₉ClO
MW: 120.58 g/mol
Temp. Zapłonu: 20 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00041726
Numer CAS: 57526-28-0
Numer WE (dawny EINECS): 260-787-3
Jednostka: 2924
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %