2-Ethylbutyryl chloride ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B23774.14
B23774.22
B23774.14EA
679
PLN
B23774.14
B23774.22
2-Ethylbutyryl chloride ≥99%
2-Ethylbutyryl chloride
Purity: 99%
CAS No.: 2736-40-5
Molecular Formula: (CH3CH2)2CHCOCl
Formula Weight: 134.61
Flash Point: 33°(91°F)
Refractive Index: 1.4250
Odour: Acrid
Boiling Point: 137-139°
UN No.: 3094
MDL No.: MFCD00018812
Formuła:
C₆H₁₁ClO Temp. Wrzenia: 137…139 °C Gęstość: 0,980 Temp. Zapłonu: 33 °C (91 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00018812 Numer CAS: 2736-40-5 Numer WE (dawny EINECS): 220-359-9 Jednostka: 2920 ADR: 8,II |