Drukuj
2-Ethylbutyryl chloride 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
409821000 409820050 409820250
ACRO409821000EA 1160 PLN
ACRO409821000 ACRO409820050 ACRO409820250
2-Ethylbutyryl chloride 99%
2-Ethylbutyryl chloride
Formuła: C₆H₁₁ClO
Temp. Zapłonu: 33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00018812
Numer CAS: 2736-40-5
Numer WE (dawny EINECS): 220-359-9
Jednostka: 2920
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥98.5 %