2-(Hydroxymethyl)-1,4-benzodioxane ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A14170.06
A14170.14
A14170.06EA
187
PLN
A14170.06
A14170.14
2-(Hydroxymethyl)-1,4-benzodioxane ≥98%
2-(Hydroxymethyl)-1,4-benzodioxane
Purity: 98%
CAS No.: 3663-82-9
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 87-91°
Beilstein Reference: 83736
Formuła:
C₉H₁₀O₃ Temp. topnienia: 87…91 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006822 Numer CAS: 3663-82-9 Numer WE (dawny EINECS): 222-921-9 |