3-Methyl-1,5-pentanediol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B20546.06
B20546.14
B20546.06EA
535
PLN
B20546.06
B20546.14
3-Methyl-1,5-pentanediol ≥99%
3-Methyl-1,5-pentanediol
Purity: 99%
CAS No.: 4457-71-0
Molecular Formula: HOCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Formula Weight: 118.18
Flash Point: 143°(289°F)
Refractive Index: 1.454
Beilstein Reference: 1697331
MDL No.: MFCD00039547
Formuła:
C₆H₁₄O₂ Gęstość: 0,97 Temp. Zapłonu: 143 °C (289 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039547 Numer CAS: 4457-71-0 Numer WE (dawny EINECS): 224-709-1 |