2-Ethoxy-4-methylphenol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L08898.09
L08898.04
L08898.09EA
2270
PLN
L08898.09
L08898.04
2-Ethoxy-4-methylphenol 95%
2-Ethoxy-4-methylphenol
Purity: 95%
CAS No.: 2563-07-7
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: 28-30°
Boiling Point: 103°/3mm
Beilstein Reference: 1865448
MDL No.: MFCD00043697
Formuła:
C₉H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 103 °C (3 mmHg) Temp. topnienia: 28…30 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043697 Numer CAS: 2563-07-7 |