3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20412.14
B20412.06
B20412.22
B20412.14EA
2630
PLN
B20412.14
B20412.06
B20412.22
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
3-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionic acid
Purity: 98%
CAS No.: 20170-32-5
Molecular Formula: C17H26O3
Formula Weight: 278.40
Melting Point: 172-175°
MDL No.: MFCD00017519
Formuła:
C₁₇H₂₆O₃ Temp. topnienia: 172…175 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017519 Numer CAS: 20170-32-5 Numer WE (dawny EINECS): 243-556-1 |