2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic Acid
B24938.09
B24938.18
B24938.09EA
487
PLN
B24938.09
B24938.18
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid ≥98%
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Purity: 98%
CAS No.: 938-96-5
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 130-132°
MDL No.: MFCD00128847
Formuła:
C₉H₁₀O₃ MW: 166.18 g/mol Temp. topnienia: 130…132 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00128847 Numer CAS: 938-96-5 Numer WE (dawny EINECS): 213-352-7 |