(S)-(-)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(S)-3-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid
L19041.03
L19041.MD
L19041.03EA
1310
PLN
L19041.03
L19041.MD
(S)-(-)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid ≥98%
(S)-(-)-3-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 36567-72-3
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 117-119°
Beilstein Reference: 3197773
Formuła:
C₉H₁₀O₃ Temp. topnienia: 117…119 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00145262 Numer CAS: 36567-72-3 |