Drukuj
(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: D-(+)-3-Phenyllactic acid, (R)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid, D(+)-Phenyllactic acid, D-​(+)​-​Phenyllactic acid
344580010 344580050
ACRO344580010EA 283 PLN
ACRO344580010 ACRO344580050
(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid 98%
(R)-(+)-2-Hydroxy-3-phenylpropionic acid
Formuła: C₉H₁₀O₃
Temp. topnienia: 121…125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078062
Numer CAS: 7326-19-4
Numer WE (dawny EINECS): 230-803-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
Specific optical rotation +17° to +20° (20 °C, 589 nm) (c=1, CH3OH)
Titration with NaOH ≥97.5 %