2,2-Diphenylglycine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
alpha,alpha-Diphenylglycine, Diphenylglycin, 2-Amino-2,2-diphenylacetic acid
B22650.06
B22650.14
B22650.06EA
599
PLN
B22650.06
B22650.14
2,2-Diphenylglycine ≥98%
2,2-Diphenylglycine
Purity: 98%
CAS No.: 3060-50-2
Molecular Formula: C14H13NO2
Formula Weight: 227.26
Melting Point: ca 246° dec.
MDL No.: MFCD00008048
Formuła:
C₁₄H₁₃NO₂ MW: 227.26 g/mol Temp. topnienia: ∼ 246 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008048 Numer CAS: 3060-50-2 Numer WE (dawny EINECS): 221-299-6 |