Drukuj
2,2-Diphenylglycine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: alpha,alpha-Diphenylglycine, Diphenylglycin, 2-Amino-2,2-diphenylacetic acid
171720050 171720250 171721000
ACRO171720050EA 365 PLN
ACRO171720050 ACRO171720250 ACRO171721000
2,2-Diphenylglycine 98%
2,2-Diphenylglycine
Formuła: C₁₄H₁₃NO₂
MW: 227.26 g/mol
Temp. topnienia: 244…247 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008048
Numer CAS: 3060-50-2
Numer WE (dawny EINECS): 221-299-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Titration with TBAH ≥97.5 % (On dry substance)
Sulfated ash ≤0.5 %
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤400 ppm