Tetrachloropicolinic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,4,5,6-Tetrachloropyridine-2-carboxylic acid, 3,4,5,6-Tetrachloropicolinic acid
L19450.06
L19450.14
L19450.06EA
292
PLN
L19450.06
L19450.14
Tetrachloropicolinic acid ≥98%
Tetrachloropicolinic acid
Purity: 98%
CAS No.: 10469-09-7
Molecular Formula: C6HCl4NO2
Formula Weight: 260.89
Melting Point: 171-173°
Beilstein Reference: 479080
Formuła:
C₆HCl₄NO₂ MW: 260.89 g/mol Temp. topnienia: 171…173 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00185833 Numer CAS: 10469-09-7 Numer WE (dawny EINECS): 233-956-4 |