1-(2-Phenylethyl)piperazine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B25158.09
B25158.18
B25158.09EA
343
PLN
B25158.09
B25158.18
1-(2-Phenylethyl)piperazine ≥98%
1-(2-Phenylethyl)piperazine
Purity: 98%
CAS No.: 5321-49-3
Molecular Formula: C12H18N2
Formula Weight: 190.29
Flash Point:
Formuła:
C₁₂H₁₈N₂ Temp. Wrzenia: 276 °C Gęstość: 1,01 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040740 Numer CAS: 5321-49-3 Numer WE (dawny EINECS): 226-186-5 ADR: 8,III |