Benzyl phenyl ether ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Benzyl Phenyl Ether
B22539.06
B22539.14
B22539.22
B22539.06EA
401
PLN
B22539.06
B22539.14
B22539.22
Benzyl phenyl ether ≥97%
Benzyl phenyl ether
Purity: 97%
CAS No.: 946-80-5
Molecular Formula: C6H5CH2OC6H5
Formula Weight: 184.24
Flash Point:
Formuła:
C₁₃H₁₂O Temp. Wrzenia: 286…287 °C Temp. topnienia: 37…40 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00020660 Numer CAS: 946-80-5 |