15-Hydroxypentadecanoic acid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B21670.03
B21670.06
B21670.03EA
449
PLN
B21670.03
B21670.06
15-Hydroxypentadecanoic acid ≥99%
15-Hydroxypentadecanoic acid
Purity: 99+%
CAS No.: 4617-33-8
Molecular Formula: C15H30O3
Formula Weight: 258.40
Melting Point: 84-88°
Beilstein Reference: 1240100
Formuła:
C₁₅H₃₀O₃ Temp. topnienia: 84…88 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039535 Numer CAS: 4617-33-8 Numer WE (dawny EINECS): 225-026-1 |