Drukuj
10-Hydroxydecanoic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H60743.03 H60743.06
H60743.03EA 883 PLN
H60743.03 H60743.06
10-Hydroxydecanoic acid 96%
10-Hydroxydecanoic acid
Formuła: C₁₀H₂₀O₃
Temp. topnienia: 75…77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010510
Numer CAS: 1679-53-4
Numer WE (dawny EINECS): 216-848-1