4-Methyloctanoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B22616.06
B22616.14
B22616.06EA
386
PLN
B22616.06
B22616.14
4-Methyloctanoic acid ≥98%
4-Methyloctanoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 54947-74-9
Molecular Formula: C9H18O2
Formula Weight: 158.24
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₈O₂ Temp. Wrzenia: 272 °C Gęstość: 0,910 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051938 Numer CAS: 54947-74-9 Numer WE (dawny EINECS): 259-404-2 ADR: 8,III |