4-Ethylcaprylic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B22220.09
B22220.88
B22220.09EA
833
PLN
B22220.09
B22220.88
4-Ethylcaprylic acid ≥97%
4-Ethylcaprylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 16493-80-4
Molecular Formula: C10H20O2
Formula Weight: 172.27
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₂₀O₂ Temp. Wrzenia: 142…143 °C (10 mmHg) Gęstość: 0,908 Temp. Zapłonu: >100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00506494 Numer CAS: 16493-80-4 Numer WE (dawny EINECS): 240-560-5 |