Drukuj
1-Isopropyl-4-piperidone ≥99%
Dostawca: Thermo Scientific
Uwaga
A11480.30EA 2920 PLN
A11480.30 A11480.18 A11480.09
1-Isopropyl-4-piperidone ≥99%
1-Isopropyl-4-piperidone
Formuła: C₈H₁₅NO
MW: 141,22 g/mol
Temp. Wrzenia: 100…101 °C (27 mmHg)
Gęstość: 0,950
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00038035
Numer CAS: 5355-68-0
Numer WE (dawny EINECS): 226-339-6