Drukuj
Dichlorek cynku 1.9 mol/l, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Chlorek cynku(II)
M-Clarity™ quality level = MQ100
703516-100ML 703516-800ML
SIAL703516-100MLEA 1000 PLN
SIAL703516-100ML SIAL703516-800ML
Dichlorek cynku 1.9 mol/l, Sigma-Aldrich®
Dichlorek cynku
Formuła: ZnCl₂
MW: 136.3 g/mol
Temp. Wrzenia: 732
Temp. topnienia: 283
Numer MDL: MFCD00011295
Numer CAS: 7646-85-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-592-0
Klasyfikacja Merck : 13,10185