4-(Chloromethyl)-1,2-diphenylethane ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B25222.03
B25222.06
B25222.14
B25222.03EA
301
PLN
B25222.03
B25222.06
B25222.14
4-(Chloromethyl)-1,2-diphenylethane ≥98%
4-(Chloromethyl)-1,2-diphenylethane
Purity: 98%
CAS No.: 80676-35-3
Molecular Formula: C15H15Cl
Formula Weight: 230.73
Melting Point: 38-42°
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD02093918
Formuła:
C₁₅H₁₅Cl MW: 230.73 g/mol Temp. topnienia: 38…42 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02093918 Numer CAS: 80676-35-3 ADR: 8 III |