Zinc chloride hydrate ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
41247.09
41247.18
41247.30
41247.09EA
414
PLN
41247.09
41247.18
41247.30
Zinc chloride hydrate ≥99.99% (metals basis)
Zinc chloride hydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 7646-85-7
Molecular Formula: Cl2Zn.xH2O
Formula Weight: 136.29(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,10132
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011295
Formuła:
Cl₂Zn·H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011295 Numer CAS: 7646-85-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-592-0 Jednostka: 3260 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,10132 |