Zinc chloride hydrate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
35782.09
35782.18
35782.30
35782.09EA
553
PLN
35782.09
35782.18
35782.30
Zinc chloride hydrate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Zinc chloride hydrate
Purity: 99.999%
CAS No.: 7646-85-7
Molecular Formula: Cl2Zn.xH2O
Formula Weight: 136.29(anhy)
Physical Form: -10 Mesh Crystalline Aggregates
Appearance: White
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,10132
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011295
Formuła:
Cl₂Zn·H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011295 Numer CAS: 7646-85-7 Numer WE (dawny EINECS): 231-592-0 Jednostka: 3260 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,10132 |