1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H50274.03
H50274.06
H50274.03EA
372
PLN
H50274.03
H50274.06
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥99%
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 72934-37-3
Molecular Formula: C10H9ClO2
Formula Weight: 196.64
Melting Point: 152-155°
MDL No.: MFCD00001289
Formuła:
C₁₀H₉ClO₂ Temp. topnienia: 152…155 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001289 Numer CAS: 72934-37-3 Numer WE (dawny EINECS): 277-105-5 |