Drukuj
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
170690100 170690500
ACRO170690100EA 360 PLN
ACRO170690100 ACRO170690500
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 99%
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formuła: C₁₀H₉ClO₂
Temp. topnienia: 152…155 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001289
Numer CAS: 72934-37-3
Numer WE (dawny EINECS): 277-105-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 157 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
GC ≥96.0 %