1-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
L05336.06
L05336.14
L05336.06EA
296
PLN
L05336.06
L05336.14
1-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
1-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 58880-37-8
Molecular Formula: C13H15ClO2
Formula Weight: 238.71
Melting Point: 151-153°
Beilstein Reference: 3297868
Formuła:
C₁₃H₁₅ClO₂ MW: 238.71 g/mol Temp. topnienia: 151…153 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00019350 Numer CAS: 58880-37-8 Numer WE (dawny EINECS): 261-481-2 |