Drukuj
5-(4-Morpholinyl)-2-nitrophenol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
B24950.03 B24950.06
B24950.03EA 253 PLN
B24950.03 B24950.06
5-(4-Morpholinyl)-2-nitrophenol ≥97%
5-(4-Morpholinyl)-2-nitrophenol
Formuła: C₁₀H₁₂N₂O₄
MW: 224.22 g/mol
Temp. topnienia: 143…145 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00053057
Numer CAS: 175135-19-0