2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20043.03
B20043.06
B20043.03EA
359
PLN
B20043.03
B20043.06
2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide 98%
2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide
Purity: 98%
CAS No.: 4651-97-2
Molecular Formula: C6H8N2OS
Formula Weight: 156.20
Melting Point: 173-175°
MDL No.: MFCD00052594
Formuła:
C₆H₈N₂OS Temp. topnienia: 173…175 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052594 Numer CAS: 4651-97-2 |