Drukuj
5-Nitro-2-picoline 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Methyl-5-nitropyridine
H61750.06 H61750.14
H61750.06EA 570 PLN
H61750.06 H61750.14
5-Nitro-2-picoline 95%
5-Nitro-2-picoline
Formuła: C₆H₆N₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04114179
Numer CAS: 21203-68-9