2-Acetyl-6-bromopyridine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H55981.03
H55981.06
H55981.03EA
440
PLN
H55981.03
H55981.06
2-Acetyl-6-bromopyridine ≥97%
2-Acetyl-6-bromopyridine
Purity: 97%
CAS No.: 49669-13-8
Molecular Formula: C7H6BrNO
Formula Weight: 200.03
Melting Point: 51-55°
MDL No.: MFCD00272200
Formuła:
C₇H₆BrNO Temp. topnienia: 51…55 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00272200 Numer CAS: 49669-13-8 |