1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
DL-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthalenemethanol, 1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol
B25628.06
B25628.14
B25628.06EA
408
PLN
B25628.06
B25628.14
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol ≥98%
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol
Purity: 98%
CAS No.: 77301-42-9
Molecular Formula: C13H14O2
Formula Weight: 202.25
Melting Point: 111-112°
MDL No.: MFCD01632581
Formuła:
C₁₃H₁₄O₂ Temp. topnienia: 111…112 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01632581 Numer CAS: 77301-42-9 |