Drukuj
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: DL-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthalenemethanol, 1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol
331500050 331500250
ACRO331500050EA 398 PLN
ACRO331500050 ACRO331500250
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol 98%
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol
Formuła: C₁₃H₁₄O₂
Temp. topnienia: 111…114 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01632581
Numer CAS: 77301-42-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
HPLC ≥97.5 %