1-Acetyl-4-fluoronaphthalene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4'-Fluoro-1'-acetonaphthone, 1-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)ethanone, 1-(4-Fluoro-1-naphthyl)ethanone
B25004.03
B25004.14
B25004.03EA
351
PLN
B25004.03
B25004.14
1-Acetyl-4-fluoronaphthalene ≥97%
1-Acetyl-4-fluoronaphthalene
Purity: 97%
CAS No.: 316-68-7
Molecular Formula: C12H9FO
Formula Weight: 188.20
Flash Point:
Formuła:
C₁₂H₉FO Temp. Wrzenia: 164…166 °C (14 mmHg) Gęstość: 1,21 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00134475 Numer CAS: 316-68-7 Numer WE (dawny EINECS): 206-261-9 |