1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24600.14
B24600.22
B24600.14EA
496
PLN
B24600.14
B24600.22
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
CAS No.: 6410-10-2
Molecular Formula: C16H11N3O3
Formula Weight: 293.28
Melting Point: 248-252°
Beilstein Reference: 680469
MDL No.: MFCD00003908
Formuła:
C₁₆H₁₁N₃O₃ Temp. topnienia: 248…252 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003908 Numer CAS: 6410-10-2 Numer WE (dawny EINECS): 229-093-8 |