Nickel(II) wolframate ≥99.9% (metals basis excluding Co) (max. 100 ppm Co)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
41826.14
41826.22
41826.14EA
1350
PLN
41826.14
41826.22
Nickel(II) wolframate ≥99.9% (metals basis excluding Co) (max. 100 ppm Co)
Nickel(II) wolframate
Purity: 99.9%
CAS No.: 14177-51-6
Molecular Formula: NiWO4
Formula Weight: 306.53
Physical Form: -100 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016268
Formuła:
NiO₄W Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016268 Numer CAS: 14177-51-6 Numer WE (dawny EINECS): 238-032-4 |