Manganese(II) wolframate ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
39374.18
39374.30
39374.18EA
1110
PLN
39374.18
39374.30
Manganese(II) wolframate ≥99.9% (metals basis)
Manganese(II) wolframate
Purity: 99.9%
CAS No.: 14177-46-9
Molecular Formula: MnWO4
Formula Weight: 302.79
Physical Form: -200 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00014212
Formuła:
MnO₄W Gęstość: 7,23 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014212 Numer CAS: 14177-46-9 |