Sodium phenoxide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B25002.18
B25002.30
B25002.18EA
647
PLN
B25002.18
B25002.30
Sodium phenoxide ≥98%
Sodium phenoxide
Purity: 98%
CAS No.: 139-02-6
Molecular Formula: C6H5NaO
Formula Weight: 116.09
Odour: Phenol-like
Melting Point:
Formuła:
C₆H₅NaO Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013134 Numer CAS: 139-02-6 Numer WE (dawny EINECS): 205-347-3 ADR: 8,III |