Biphenyl-4-sulphonyl chloride ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B21031.06
B21031.14
B21031.22
B21031.06EA
466
PLN
B21031.06
B21031.14
B21031.22
Biphenyl-4-sulphonyl chloride ≥97%
Biphenyl-4-sulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 1623-93-4
Molecular Formula: C12H9ClO2S
Formula Weight: 252.72
Melting Point: 112-117°
Boiling Point: 200-205°/6mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00078658
Formuła:
C₁₂H₉ClO₂S Temp. Wrzenia: 200…205 °C (6 mmHg) Temp. topnienia: 112…117 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00078658 Numer CAS: 1623-93-4 Numer WE (dawny EINECS): 216-609-1 ADR: 8,II |