4,4'-Biphenyldiboronic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
[1,1'-Biphenyl]-4,4'-diyldiboronic acid
L13328.03
L13328.06
L13328.03EA
1600
PLN
L13328.03
L13328.06
4,4'-Biphenyldiboronic acid 95%
4,4'-Biphenyldiboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 4151-80-8
Molecular Formula: C12H12B2O4
Formula Weight: 241.85
Melting Point: ca 300° dec.
Beilstein Reference: 2941876
Formuła:
C₁₂H₁₂B₂O₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151795 Numer CAS: 4151-80-8 |