(±)-Cbz-α-phosphonoglycine trimethyl ester ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
N-Benzyloxycarbonyl-2-phosphonoglycine trimethyl ester, (±)-Benzyloxycarbonyl-α-phosphonoglycine trimethyl ester, (±)-Methyl 2-benzyloxycarbonylamino-2-(dimethoxyphosphinyl)acetate, Methyl 2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-2-(dimethoxyphosphoryl)acetate, Methyl 2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-2-(dimethoxyphosphoryl)acetate
Purity: 97%
CAS No.: 88568-95-0
Molecular Formula: C13H18NO7P
Formula Weight: 331.27
Melting Point: 76-80°
MDL No.: MFCD00043304
Formuła:
C₁₃H₁₈NO₇P MW: 331.27 g/mol Temp. topnienia: 76…80 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043304 Numer CAS: 88568-95-0 |