3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3,5-Bis(trifluoromethyl)-1,2-diaminobenzene
L18180.06
L18180.03
L18180.06EA
2540
PLN
L18180.06
L18180.03
3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine
Purity: 97%
CAS No.: 367-65-7
Molecular Formula: C8H6F6N2
Formula Weight: 244.14
Melting Point: 44-49°
Beilstein Reference: 3344332
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD01631430
Formuła:
C₈H₆F₆N₂ MW: 244.14 g/mol Temp. topnienia: 44…49 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01631430 Numer CAS: 367-65-7 ADR: 6.1 III |