Drukuj
Nordihydroguaiaretic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
376300010 376300050 376305000
ACRO376300010EA 459 PLN
ACRO376300010 ACRO376300050 ACRO376305000
Nordihydroguaiaretic acid 95%
Nordihydroguaiaretic acid
Formuła: C₁₈H₂₂O₄
Temp. topnienia: 184…189 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00002206
Numer CAS: 500-38-9
Numer WE (dawny EINECS): 207-903-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 184 to 189 °C
HPLC ≥94 %